Print…
EGTA-Na4 (Ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioic acid, tetrasodium salt, Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt, EGTA tetrasodium
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E8145-10G E8145-50G
SIALE8145-10GEA 198 EUR
SIALE8145-10G SIALE8145-50G
EGTA-Na4 (Ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt), Sigma-Aldrich®
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt)
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Peso Molecular: 468.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274420
Número CAS: 13368-13-3