Print…
Aluminium tri-sec-butanolate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0244-25G A0244-500G
TCIAA0244-25GEA 17 EUR
TCIAA0244-25G TCIAA0244-500G
Aluminium tri-sec-butanolate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Aluminium tri-sec-butanolate
Fórmula: C₁₂H₂₇AlO₃
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00009327
Número CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc593fd0731a5ccb8a61f2a98ebab8e3f396c53c&vid=bc593fd0731a5ccb8a61f2a98ebab8e3f396c53c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %