Print…
Cloreto de alumínio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1831-100G A1831-500G
TCIAA1831-100GEA 16 EUR
TCIAA1831-100G TCIAA1831-500G
Cloreto de alumínio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de alumínio
Fórmula: AlCl₃
Ponto de ebulição: 180 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…181 °C
Densidade: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&vid=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %