Print…
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
P1001-25G P1001-5G
TCIAP1001-25GEA 250 EUR
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₅N
Peso Molecular: 137.22 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 47°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003162
Número CAS: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&vid=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %