Print…
2,2'-Oxydiethanethiol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
O0106-25ML O0106-500ML
TCIAO0106-25MLEA 64 EUR
TCIAO0106-25ML TCIAO0106-500ML
2,2'-Oxydiethanethiol ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Oxydiethanethiol
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %