Print…
Aminoacetaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
A0247-25ML A0247-250ML
TCIAA0247-25MLEA 47 EUR
TCIAA0247-25ML TCIAA0247-250ML
Aminoacetaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Número MDL : MFCD00008136
Número CAS: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&vid=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %