Print…
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal ≥90.0% (por análise titulométrica) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Estabilização: Stabilised with methanol 5-10%
D1652-25ML D1652-100ML
TCIAD1652-25MLEA 108 EUR
TCIAD1652-25ML TCIAD1652-100ML
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal ≥90.0% (por análise titulométrica) estabilizada
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Ponto de Inflamação: 8°C
Número MDL : MFCD00008476
Número CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f52a12aec2c3e198465408452e0fe5e9cf9c6990&vid=f52a12aec2c3e198465408452e0fe5e9cf9c6990&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %