Print…
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
C1073-25G C1073-500G
TCIAC1073-25GEA 34 EUR
TCIAC1073-25G TCIAC1073-500G
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride
Fórmula: C₇H₁₅Cl₂N
Número MDL : MFCD00012837
Número CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a814fc0e6fa006013bbc491d9c2ade1d9433a516&vid=a814fc0e6fa006013bbc491d9c2ade1d9433a516&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency