Print…
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0830-25G N0830-5G
TCIAN0830-25GEA 589 EUR
TCIAN0830-25G TCIAN0830-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₄
Número MDL : MFCD00126498
Número CAS: 31680-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&vid=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C