Print…
Fluoreto de sódio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
46912.09 46912.18
46912.09EA 84.2 EUR
46912.09 46912.18
Fluoreto de sódio ≥99.99% (baseado em metais)
Fluoreto de sódio
Fórmula: NaF
Peso Molecular: 41.99 g/mol
Ponto de ebulição: 1704 °C
Ponto de Fusão: 993
Densidade: 2.78
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003524
Número CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM