Print…
Vinyl benzoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
B1032-25ML B1032-500ML
TCIAB1032-25MLEA 21 EUR
TCIAB1032-25ML TCIAB1032-500ML
Vinyl benzoate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl benzoate
Fórmula: C₉H₈O₂
Peso Molecular: 148.16 g/mol
Ponto de ebulição: 203°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00048141
Número CAS: 769-78-8
EINECS: 212-214-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23340a90fa4d0acddf72b8172f9fbae42bcbf859&vid=23340a90fa4d0acddf72b8172f9fbae42bcbf859&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency