3-Chloropropyldimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
D0663-25G
D0663-250G
TCIAD0663-25GEA
16
EUR
TCIAD0663-25G
TCIAD0663-250G
3-Chloropropyldimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Fórmula:
C₅H₁₃Cl₂N Peso Molecular: 158.07 g/mol |
Número MDL :
MFCD00012521 Número CAS: 5407-04-5 EINECS: 226-467-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |