Print…
2-Chloropropyldimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
D1665-25G D1665-500G
TCIAD1665-25GEA 21 EUR
TCIAD1665-25G TCIAD1665-500G
2-Chloropropyldimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Chloropropyldimethylammonium chloride
Fórmula: C₅H₁₃Cl₂N
Peso Molecular: 158.07 g/mol
Número MDL : MFCD00012534
Número CAS: 4584-49-0
EINECS: 224-971-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7feb1aa2ffd7d478685acbc1639e2ce7a137b9ee&vid=7feb1aa2ffd7d478685acbc1639e2ce7a137b9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency