Print…
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
H34459.03 H34459.06
H34459.03EA 68.1 EUR
H34459.03 H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 257…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00448778
Número CAS: 720-73-0