Print…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 101 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Ponto de Fusão: 243…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631909
Número CAS: 5731-10-2