Print…
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1665-25G B1665-5G
TCIAB1665-25GEA 116 EUR
TCIAB1665-25G TCIAB1665-5G
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Número MDL : MFCD00016527
Número CAS: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7853af38e84099bf8247390ce0d0a2491b34be98&vid=7853af38e84099bf8247390ce0d0a2491b34be98&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity