Print…
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1299-1ML T1299-5ML
TCIAT1299-1MLEA 35 EUR
TCIAT1299-1ML TCIAT1299-5ML
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Fórmula: C₆H₁₁NSSi
Peso Molecular: 157.31 g/mol
Ponto de ebulição: 57°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066274
Número CAS: 79265-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e56a4e2dc949f79b4f9d7dc77a1ed72ec0e41c8&vid=2e56a4e2dc949f79b4f9d7dc77a1ed72ec0e41c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %