Print…
Nerol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
N0077-25ML N0077-500ML
TCIAN0077-25MLEA 17 EUR
TCIAN0077-25ML TCIAN0077-500ML
Nerol ≥98.0% (por GC)
Nerol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 226°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00063204
Número CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Merck Index: 14,06475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&vid=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %