Print…
O-Dianisidine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
D3893-1G D3893-5G
TCIAD3893-1GEA 17 EUR
TCIAD3893-1G TCIAD3893-5G
O-Dianisidine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
O-Dianisidine dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Peso Molecular: 317,21
Ponto de Fusão: 269°C
Número MDL : MFCD00012488
Número CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2280f3447c5dfbafa6645892d7cc49a96dc49fda&vid=3bf00fc1f7f18e2a516c3e46b996c4530a281d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Peroxidase detection test to pass test