Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
H59404.06 H59404.18
H59404.06EA 41.6 EUR
H59404.06 H59404.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Fórmula: C₆H₁₁IN₂
Peso Molecular: 238.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701101
Número CAS: 35935-34-3