Print…
D-allo-Threonine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A1518-1G A1518-100MG
TCIAA1518-1GEA 153 EUR
TCIAA1518-1G TCIAA1518-100MG
D-allo-Threonine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
D-allo-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00004526
Número CAS: 24830-94-2
EINECS: 246-488-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e924b0fff4f5e2aa6218666d9250fb7eac7ec4c2&vid=e924b0fff4f5e2aa6218666d9250fb7eac7ec4c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency