Print…
2-(4-Toluoyl)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Methylbenzoyl)benzenecarboxylic acid
T0308-25G T0308-500G
TCIAT0308-25GEA 16 EUR
TCIAT0308-25G TCIAT0308-500G
2-(4-Toluoyl)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00020287
Número CAS: 85-55-2
EINECS: 201-614-3
Merck Index: 14,09539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfd0cd730f174e76ce5534974e6ef3b623f04476&vid=cfd0cd730f174e76ce5534974e6ef3b623f04476&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency