Alaranjado de Metilo ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
0596-100GEA
98.4
EUR
0596-100G
0596-25G
Alaranjado de Metilo ACS
Alaranjado de Metilo
Fórmula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Ponto de ebulição: ~90 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 38 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007502 Número CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06127 |
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) | Pass |