Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
T2790-1G T2790-5G
TCIAT2790-1GEA 76 EUR
TCIAT2790-1G TCIAT2790-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Número MDL : MFCD00153195
Número CAS: 50650-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=626c569bc2c053b413739c9bce73c13df298b733&vid=626c569bc2c053b413739c9bce73c13df298b733&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C