Zinc(II) acetylacetonate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
Z0002-25G
Z0002-500G
Z0002-100G
TCIAZ0002-25GEA
28
EUR
TCIAZ0002-25G
TCIAZ0002-500G
TCIAZ0002-100G
Zinc(II) acetylacetonate ≥96.0% (por análise titulométrica)
Zinc(II) acetylacetonate
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₄Zn Peso Molecular: 263.61 g/mol |
Número MDL :
MFCD00000035 Número CAS: 14024-63-6 EINECS: 237-860-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 96.0 % |
Solubility in hot Acetylacetone | almost transparency |