Print…
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0738-25ML M0738-500ML M0738-100ML
TCIAM0738-25MLEA 18 EUR
TCIAM0738-25ML TCIAM0738-500ML TCIAM0738-100ML
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00013576
Número CAS: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&vid=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %