Print…
Magnesium acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Magnesium bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnesium, Magnesiumacetylacetonate, Magnesium 2,4-pentanedionate
M0001-25G M0001-5G
TCIAM0001-25GEA 124 EUR
TCIAM0001-25G TCIAM0001-5G
Magnesium acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Magnesium acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄MgO₄
Peso Molecular: 222.52 g/mol
Número MDL : MFCD00013497
Número CAS: 14024-56-7
EINECS: 237-857-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&vid=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency