Print…
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Estabilização: Estabilizado com lasca de prata
B0844-25G B0844-5G
TCIAB0844-25GEA 77 EUR
TCIAB0844-25G TCIAB0844-5G
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (por GC) estabilizada
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Fórmula: C₅H₉Br
Ponto de ebulição: 135°C
Densidade: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 40°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000242
Número CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=924d08ba71465fc1a1529cf62f37fc0a70371706&vid=c478454e3ce1e9818ec7ed54fefd271ee6f65508&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %