Print…
1-Bromo-3-methyl-2-butene estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Estabilização: Estabilizado com prata
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
274372-10G 274372-1G
SIAL274372-10GEA 105 EUR
SIAL274372-10G SIAL274372-1G
1-Bromo-3-methyl-2-butene estabilizada, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Fórmula: C₅H₉Br
Ponto de ebulição: 129…133 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000242
Número CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II