Print…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0846-25G H0846-5G
TCIAH0846-25GEA 85 EUR
TCIAH0846-25G TCIAH0846-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene ≥97.0% (por GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Fórmula: C₁₀H₃F₁₇
Ponto de ebulição: 147°C
Densidade: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039246
Número CAS: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf60d6beaa5cb86d4050cc12b0af6d968600a58&vid=7b574e47a0db9f7ba24953b68ae273bed305785a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %