Print…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1102-25G P1102-5G P1102-100G
TCIAP1102-25GEA 72 EUR
TCIAP1102-25G TCIAP1102-5G TCIAP1102-100G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0% (por GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Fórmula: C₈H₃F₁₃
Peso Molecular: 346.09 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Densidade: 1.56
Número MDL : MFCD00039249
Número CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28ee71d4a5ba1df4da0ded3e0bd88798ae5100&vid=b3fd11add6b2737ae0dbe4030a375a59f35bbe2e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %