Print…
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
H60673.03 H60673.06
H60673.03EA 93.7 EUR
H60673.03 H60673.06
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Fórmula: C₃H₅BF₃K
Peso Molecular: 147.98 g/mol
Ponto de Fusão: 348…350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265031
Número CAS: 1065010-87-8