4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Chlorobutan-1-ol
C0144-25G
C0144-500G
TCIAC0144-25GEA
35
EUR
TCIAC0144-25G
TCIAC0144-500G
4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
4-Chloro-1-butanol
Fórmula:
C₄H₉ClO Ponto de ebulição: 84 °C (1013 hPa) Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 36°C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00002967 Número CAS: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |