Print…
2-Etilhexano-1,3-diol
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Octilenoglicol
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 16 EUR
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Etilhexano-1,3-diol
2-Etilhexano-1,3-diol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 244°C
Ponto de Fusão: –40°C
Ponto de Inflamação: 130°C
Número MDL : MFCD00004578
Número CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Index: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)