Print…
Ácido acrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 28 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Ácido acrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Ácido acrílico
Fórmula: C₃H₄O₂
Ponto de ebulição: 141°C
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00004367
Número CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %