Print…
L(-)-Camphorsulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (1R)-(-)-10-Camphorsulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-10-Camphorsulphonic acid, (-)-CSA
C0972-25G C0972-500G C0972-100G
TCIAC0972-25GEA 20 EUR
TCIAC0972-25G TCIAC0972-500G TCIAC0972-100G
L(-)-Camphorsulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
L(-)-Camphorsulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 195°C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064158
Número CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3a7acebaf055f623aa47ae81f12fdfdd75d15f&vid=6fdf6c8cb09fc7a185b7e2b1b3c760bba8089a66&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency