Print…
(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0016-25G C0016-500G C0016-100G
TCIAC0016-25GEA 16 EUR
TCIAC0016-25G TCIAC0016-500G TCIAC0016-100G
(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Ponto de Fusão: 202°C
Número MDL : MFCD00074827
Número CAS: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f52a279cc7edf14d4135d26bcecea3242bfab57&vid=5f52a279cc7edf14d4135d26bcecea3242bfab57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency