Print…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1308-25G C1308-5G
TCIAC1308-25GEA 135 EUR
TCIAC1308-25G TCIAC1308-5G
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Número MDL : MFCD00064155
Número CAS: 39262-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea57fe2fcfb0234759f3333099c84de4f5aa1b3&vid=bea57fe2fcfb0234759f3333099c84de4f5aa1b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 68.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -33.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Toluene almost transparency