Print…
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3062-25G B3062-5G
TCIAB3062-25GEA 218 EUR
TCIAB3062-25G TCIAB3062-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Número MDL : MFCD01930221
Número CAS: 321-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf57a070d48f6791b4e21fdb8a1cefa32eb1897d&vid=bf57a070d48f6791b4e21fdb8a1cefa32eb1897d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 90.0 deg-C