Print…
Cloreto de magnésio 1 mol/l (2 N) em solução aquosa
Fornecedor: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 20.9 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Cloreto de magnésio 1 mol/l (2 N) em solução aquosa
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684