Print…
Etilamina ∼70% ∼12 mol/L
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
E0246-25ML E0246-500ML
TCIAE0246-25MLEA 16 EUR
TCIAE0246-25ML TCIAE0246-500ML
Etilamina ∼70% ∼12 mol/L
Etilamina
Fórmula: C₂H₇N
Ponto de Inflamação: -24°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008160
Número CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9039657f22d67397c1c357c20d83350148bb6b52&vid=a9885382f6d07ece3e33a887fe15fe6b04f59cd0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 69.0 to 73.0 w/w%