Print…
1-Bromopropene mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-1-propene, Propenyl bromide
B1038-25G B1038-5G
TCIAB1038-25GEA 315 EUR
TCIAB1038-25G TCIAB1038-5G
1-Bromopropene mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC)
1-Bromopropene
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 58
Ponto de Fusão: -76.5
Ponto de Inflamação: 4°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000186
Número CAS: 590-14-7
EINECS: 209-671-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cc412970613a3897dff8737be2769ffe900b632&vid=f137181da5ff35a411ff8ca1b185effb2e49a363&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0% (total of isomer)