Print…
Fosfato de o,o,o-tricresilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Fosfato de o,o,o-tritolilo
P1331-25G P1331-5G
TCIAP1331-25GEA 306 EUR
TCIAP1331-25G TCIAP1331-5G
Fosfato de o,o,o-tricresilo ≥97.0% (por GC)
Fosfato de o,o,o-tricresilo
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso Molecular: 368.37 g/mol
Ponto de ebulição: 410°C
Ponto de Fusão: 11
Ponto de Inflamação: 225°C
Número MDL : MFCD00041906
Número CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,09764
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %