Print…
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0438-25G T0438-500G
TCIAT0438-25GEA 26 EUR
TCIAT0438-25G TCIAT0438-500G
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥98.0% (por GC)
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Fusão: 40…47 °C
Ponto de Inflamação: 111 °C
Número MDL : MFCD00005445
Número CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99f03297e2de3f769bbf91fb03bcda07fa27c33a&vid=99f03297e2de3f769bbf91fb03bcda07fa27c33a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency