Print…
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: X-Gluc
B3620-10MG B3620-100MG
TCIAB3620-10MGEA 24 EUR
TCIAB3620-10MG TCIAB3620-100MG
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
Fórmula: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058543
Número CAS: 114162-64-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55b202eeaddf04d5c85ea4a180d3834ffa9f0e6&vid=6796252f1726a682591bf1afd7c9c6de1baa1739&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test