Print…
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
M0639-25G M0639-5G
TCIAM0639-25GEA 163 EUR
TCIAM0639-25G TCIAM0639-5G
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Fórmula: C₄H₉NO₄
Peso Molecular: 135.12 g/mol
Ponto de ebulição: 324
Número MDL : MFCD00024812
Número CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&vid=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency