Print…
EDTA trisodium salt hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt hydrate, Edetic acid trisodium salt hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt hydrate
T2599-25G T2599-5G
TCIAT2599-25GEA 34 EUR
TCIAT2599-25G TCIAT2599-5G
EDTA trisodium salt hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
EDTA trisodium salt hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013305
Número CAS: 85715-60-2
EINECS: 205-758-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9b57e5f7a199fa3be86f25667d9e5fc3e6c976&vid=6b571b19de4b0c95e436c21fde5ff445d4e55d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Water 7.5 to 10.5 %
Enzyme inhibition test to pass test