Print…
Borane dimethyl sulphide complex ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Borane-methyl sulphide complex
D1843-25ML D1843-100ML
TCIAD1843-25MLEA 31 EUR
TCIAD1843-25ML TCIAD1843-100ML
Borane dimethyl sulphide complex ≥90.0% (por análise titulométrica)
Borane dimethyl sulphide complex
Fórmula: C₂H₉BS
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013189
Número CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&vid=146034299cc86ec68142ab39085c8f70d72a90d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %