Print…
o-Tolylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-Methylphenyl)acetonitrile, 2-(o-Tolyl)acetonitrile, 2-Methylbenzyl cyanide
X0045-25ML X0045-100ML
TCIAX0045-25MLEA 48 EUR
TCIAX0045-25ML TCIAX0045-100ML
o-Tolylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
o-Tolylacetonitrile
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: 58…59 °C
Densidade: 1,0156 g/cm³ (22 °C)
Número MDL : MFCD00001904
Número CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&vid=40d7d9ad554d38d031f4e1c3d5a5f105986fb97a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %