Print…
4-Tolylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1126-25G M1126-5G
TCIAM1126-25GEA 227 EUR
TCIAM1126-25G TCIAM1126-5G
4-Tolylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Tolylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂
Ponto de Fusão: 260 °C
Número MDL : MFCD00039138
Número CAS: 5720-05-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&vid=88a499cf2271d075c72cab3183ccd4470856d940&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %